N-(4-Oxocyclohexyl)acetamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR480579-250GEA 238 EUR
APOSOR480579-250G APOSOR480579-100G
N-(4-Oxocyclohexyl)acetamid 97%
N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide
Formel: C₈H₁₃NO₂
Molekulargewicht: 155,20 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03703462
CAS-Nummer: 27514-08-5