(2S)-Cyclohexyl({[(2-methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}amino)essigsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR480610-25GEA 171 EUR
APOSOR480610-25G
(2S)-Cyclohexyl({[(2-methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}amino)essigsäure 95%
(S)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-2-cyclohexylacetic acid
Formel: C₁₃H₂₃NO₄
Molekulargewicht: 257,3 g/mol
Schmelzpunkt: 83 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 109183-71-3