Ethyl-5-methylisoxazol-4-carboxylat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR480656-50GEA 339 EUR
APOSOR480656-50G APOSOR480656-25G
Ethyl-5-methylisoxazol-4-carboxylat 97%
Ethyl-5-methylisoxazol-4-carboxylat
Formel: C₇H₉NO₃
Molekulargewicht: 155,15 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01631119
CAS-Nummer: 51135-73-0