4-(Carboxymethyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR48251-1GEA 127 EUR
APOSOR48251-1G APOSOR48251-250MG
4-(Carboxymethyl)phenylboronsäure
4-(Carboxymethyl)phenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₄
Molekulargewicht: 179,9700 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03425919
CAS-Nummer: 90111-58-3