Methyl-4-ethinylbenzoat 96%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR48275-5GEA
84.4
EUR
APOSOR48275-5G
APOSOR48275-1G
APOSOR48275-25G
Methyl-4-ethinylbenzoat 96%
Methyl-4-ethinylbenzoat
Formel:
C₁₀H₈O₂ Molekulargewicht: 160,17 g/mol Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00168820 CAS-Nummer: 3034-86-4 |