Ethyl-2-thiophencarboxylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR5056-25GEA 69.8 EUR
APOSOR5056-25G APOSOR5056-5G
Ethyl-2-thiophencarboxylat 98%
Ethyl-2-thiophencarboxylat
Formel: C₇H₈O₂S
Molekulargewicht: 156,20 g/mol
Siedepunkt: 217…218 °C
Dichte: 1,162 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 89 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00005436
CAS-Nummer: 2810-04-0
EINECS: 220-554-9