2-Chlor-6-methylnicotinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR5068-5GEA
19
EUR
APOSOR5068-5G
APOSOR5068-25G
2-Chlor-6-methylnicotinsäure 98%
2-Chlor-6-methylnicotinsäure
Formel:
C₇H₆ClNO₂ Molekulargewicht: 171,58 Schmelzpunkt: 157…164 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00134165 CAS-Nummer: 30529-70-5 EINECS: 250-229-7 |