N-Methyliminodiessigsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR51834-100GEA 91.6 EUR
APOSOR51834-100G
N-Methyliminodiessigsäure 97%
N-Methyliminodiessigsäure
Formel: C₅H₉NO₄
Molekulargewicht: 147,13 g/mol
Schmelzpunkt: 220 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004284
CAS-Nummer: 4408-64-4
EINECS: 224-557-6