6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR5187-25GEA 103 EUR
APOSOR5187-25G
6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine
6,7-Dihydro-5H-cyclopenta[b]pyridine
Formel: C₈H₉N
Molekulargewicht: 119,17 g/mol
Siedepunkt: 87…88 °C/11mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005933
CAS-Nummer: 533-37-9