2-(Tributylstannyl)pyrimidin
Gefahr
APOSOR52038-10GEA 364 EUR
APOSOR52038-10G APOSOR52038-1G APOSOR52038-5G
2-(Tributylstannyl)pyrimidin
2-(Tributylstannyl)pyrimidin
Formel: C₁₆H₃₀N₂Sn
Dichte: 1,164 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: >110 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01319085
CAS-Nummer: 153435-63-3
UN-Nummer: 2788
ADR: 6.1,III