Aminoguanidin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR52394-100GEA
123
EUR
APOSOR52394-100G
APOSOR52394-500G
Aminoguanidin Hydrochlorid
Aminoguanidin Hydrochlorid
Formel:
CH₇ClN₄ Molekulargewicht: 110,55 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00039074 CAS-Nummer: 1937-19-5 EINECS: 217-707-7 |