2-Amino-3,4-dimethylbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR5275-5GEA
14.7
EUR
APOSOR5275-5G
APOSOR5275-25G
2-Amino-3,4-dimethylbenzoesäure
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molekulargewicht: 165,19 g/mol Schmelzpunkt: 184…186 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00130041 CAS-Nummer: 50419-58-4 |