Methyl-4-phenylbenzoat
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
p-Phenylbenzoic acid-OMe
APOSOR52898-250GEA
401
EUR
APOSOR52898-250G
APOSOR52898-50G
APOSOR52898-100G
Methyl-4-phenylbenzoat
Methyl-4-phenylbenzoat
Formel:
C₁₄H₁₂O₂ Molekulargewicht: 212,25 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00017200 CAS-Nummer: 720-75-2 |