3-Biphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR5411-5GEA 21.9 EUR
APOSOR5411-5G APOSOR5411-1G APOSOR5411-25G
3-Biphenylboronsäure
3-Biphenylboronsäure
Formel: C₁₂H₁₁BO₂
Molekulargewicht: 198,03 g/mol
Schmelzpunkt: 206…211 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01318102
CAS-Nummer: 5122-95-2