N-Boc-D-alaninol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR54336-100GEA
111
EUR
APOSOR54336-100G
APOSOR54336-25G
APOSOR54336-5G
N-Boc-D-alaninol
N-Boc-D-alaninol
Formel:
C₈H₁₇NO₃ Molekulargewicht: 175,2 g/mol Schmelzpunkt: 56…61 °C Lagerungstemperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00235912 CAS-Nummer: 106391-86-0 |