2,4-Diaminoanisol Dihydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Methoxybenzene-1,3-diamine dihydrochloride
OR54554-25G
OR54554-5G
APOSOR54554-25GEA
510
EUR
APOSOR54554-25G
APOSOR54554-5G
2,4-Diaminoanisol Dihydrochlorid
2,4-Diaminoanisol Dihydrochlorid
Formel:
C₇H₁₂Cl₂N₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00054337 CAS-Nummer: 614-94-8 |