Bis(pinakolato)dibor 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR5456-100GEA
55.3
EUR
APOSOR5456-100G
APOSOR5456-500G
APOSOR5456-25G
Bis(pinakolato)dibor 99%
Bis(pinakolato)dibor
Versatile reagent for the preparation of boronic esters:J.Org.Chem.1995, 60,7508-7510.
Formel:
C₁₂H₂₄B₂O₄ Molekulargewicht: 253,94 g/mol Schmelzpunkt: 137…140 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00799570 CAS-Nummer: 73183-34-3 |