4-Benzyloxy-3-methylphenylboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR5541-5GEA 142 EUR
APOSOR5541-5G APOSOR5541-1G
4-Benzyloxy-3-methylphenylboronsäure 96%
4-Benzyloxy-3-methylphenylboronsäure
Formel: C₁₄H₁₅BO₃
Molekulargewicht: 242,08 g/mol
Schmelzpunkt: 102…106 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06409944
CAS-Nummer: 338454-30-1