Ethyl-2-aminoisonicotinat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR5579-5GEA
35
EUR
APOSOR5579-5G
APOSOR5579-10G
APOSOR5579-1G
Ethyl-2-aminoisonicotinat 97%
Ethyl-2-aminoisonicotinat
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ Molekulargewicht: 166,18 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03791260 CAS-Nummer: 13362-30-6 |