4-Brom-N-methylbenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR5691-1GEA 14.7 EUR
APOSOR5691-1G
4-Brom-N-methylbenzolsulfonamid 98%
4-Brom-N-methylbenzolsulfonamid
Formel: C₇H₈BrNO₂S
Molekulargewicht: 250,1100 g/mol
Schmelzpunkt: 70…72 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00993162
CAS-Nummer: 703-12-8