4-Brom-N-ethylbenzolsulfonamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR5692-10GEA
222
EUR
APOSOR5692-10G
APOSOR5692-1G
APOSOR5692-5G
4-Brom-N-ethylbenzolsulfonamid 98%
4-Brom-N-ethylbenzolsulfonamid
Formel:
C₈H₁₀BrNO₂S Molekulargewicht: 264,1395 g/mol Schmelzpunkt: 69…71 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD01215100 CAS-Nummer: 1984-25-4 |