2-Chlor-4-methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR59416-500MGEA 328 EUR
APOSOR59416-500MG
2-Chlor-4-methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronsäure
2-Chlor-4-methoxy-5-(methoxycarbonyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₀BClO₅
Schmelzpunkt: 135…137 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09878324
CAS-Nummer: 957066-07-8