4-Nitro-1H-pyrazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR59445-500GEA
143
EUR
APOSOR59445-500G
APOSOR59445-100G
APOSOR59445-25G
4-Nitro-1H-pyrazol 98%
4-Nitro-1H-pyrazole
Formel:
C₃H₃N₃O₂ Molekulargewicht: 113,0800 g/mol Siedepunkt: 323 °C Schmelzpunkt: 160…164 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00159626 CAS-Nummer: 2075-46-9 |