2,3-Dibromisonicotinsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR59813-1GEA 136 EUR
APOSOR59813-1G
2,3-Dibromisonicotinsäure 97%
2,3-Dibromisonicotinsäure
Formel: C₆H₃Br₂NO₂
Molekulargewicht: 280,90 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09997708
CAS-Nummer: 1020056-98-7