Azetidinhydrochlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR59858-25GEA 275 EUR
APOSOR59858-25G APOSOR59858-1G APOSOR59858-5G
Azetidinhydrochlorid 95%
Azetidine hydrochloride
Formel: C₃H₈ClN
Molekulargewicht: 93,56 g/mol
Schmelzpunkt: 300 °C
Flammpunkt: 152 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191762
CAS-Nummer: 36520-39-5