4,7-Dibrom-2,1,3-benzothiadiazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSOR60087-5GEA
29.2
EUR
APOSOR60087-5G
APOSOR60087-25G
4,7-Dibrom-2,1,3-benzothiadiazol
4,7-Dibromo-2,1,3-benzothiadiazole
Formel:
C₆H₂Br₂N₂S Molekulargewicht: 293,97 g/mol Schmelzpunkt: 186…190 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00658844 CAS-Nummer: 15155-41-6 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |