7-Brom-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR60094-1GEA
14.7
EUR
APOSOR60094-1G
APOSOR60094-10G
APOSOR60094-5G
7-Brom-1H-indazol
7-Bromo-1H-indazole
Formel:
C₇H₅BrN₂ Molekulargewicht: 197,0300 g/mol Schmelzpunkt: 126…130 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07371564 CAS-Nummer: 53857-58-2 |