2-Amino-4-methoxynicotinonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR6055-1GEA 198 EUR
APOSOR6055-1G APOSOR6055-5G
2-Amino-4-methoxynicotinonitril
2-Amino-4-methoxynicotinonitril
Formel: C₇H₇N₃O
Molekulargewicht: 149,1500 g/mol
Schmelzpunkt: 211 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00975441
CAS-Nummer: 98651-70-8