Ethyl-1H-indazol-5-carboxylat 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR61035-1GEA
39.4
EUR
APOSOR61035-1G
APOSOR61035-10G
APOSOR61035-5G
Ethyl-1H-indazol-5-carboxylat 95%
Ethyl-1H-indazol-5-carboxylat
Formel:
C₁₀H₁₀N₂O₂ Molekulargewicht: 190,20 g/mol Schmelzpunkt: 122…124 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03426220 CAS-Nummer: 192944-51-7 |