3-Amino-5-methylpyridazin 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR61037-1GEA 355 EUR
APOSOR61037-1G
3-Amino-5-methylpyridazin 97+%
3-Amino-5-methylpyridazine
Formel: C₅H₇N₃
Molekulargewicht: 109,1292 g/mol
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD10698051
CAS-Nummer: 144294-43-9