4-(Chlormethyl)benzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSOR61079-25GEA
43.7
EUR
APOSOR61079-25G
APOSOR61079-100G
APOSOR61079-500G
4-(Chlormethyl)benzonitril
4-(Chlormethyl)benzonitril
Formel:
C₈H₆ClN Molekulargewicht: 151,60 g/mol Siedepunkt: 179 °C/50mmHg Schmelzpunkt: 77…79 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00019761 CAS-Nummer: 874-86-2 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |