Methyl-4-ethinylbenzoat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR63024-25GEA 213 EUR
APOSOR63024-25G APOSOR63024-1G APOSOR63024-5G
Methyl-4-ethinylbenzoat 98%
Methyl-4-ethinylbenzoat
Formel: C₁₀H₈O₂
Molekulargewicht: 160,17 g/mol
Schmelzpunkt: 92…95 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00168820
CAS-Nummer: 3034-86-4