3-Chinolincarbonsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR6309-100GEA
430
EUR
APOSOR6309-100G
APOSOR6309-25G
3-Chinolincarbonsäure 97%
3-Chinolincarbonsäure
Formel:
C₁₀H₇NO₂ Molekulargewicht: 173,17 g/mol Schmelzpunkt: 277…283 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006770 CAS-Nummer: 6480-68-8 EINECS: 229-337-3 |