N-Phthaloylglycin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR6526-500GEA 0 EUR
APOSOR6526-500G APOSOR6526-100G APOSOR6526-10G
N-Phthaloylglycin 98%
N-Phthaloylglycin
Formel: C₁₀H₇NO₄
Molekulargewicht: 205,17 g/mol
Schmelzpunkt: 193…196 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005900
CAS-Nummer: 4702-13-0
EINECS: 225-177-3