1-Brom-2-(brommethyl)naphthalin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
APOSOR6694-100MGEA 14.7 EUR
APOSOR6694-100MG
1-Brom-2-(brommethyl)naphthalin
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene
Formel: C₁₁H₈Br₂
Molekulargewicht: 299,99 g/mol
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00046369
CAS-Nummer: 37763-43-2
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,III