Thiophen-2-methylamin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2-Thiophenemethylamine, 2-(Aminomethyl)thiophene

OR6799-1G
APOSOR6799-1GEA 14.7 EUR
APOSOR6799-1G
Thiophen-2-methylamin
Thiophen-2-methylamin
Formel: C₅H₇NS
Molekulargewicht: 113,19 g/mol
Siedepunkt: 95…99 °C/28mmHg
Dichte: 1.103 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 73 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005460
CAS-Nummer: 27757-85-3
EINECS: 248-639-6
UN-Nummer: 2735
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR