1-Benzyl-4-hydroxypiperidin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
APOSOR6935-100GEA
147
EUR
APOSOR6935-100G
APOSOR6935-500G
1-Benzyl-4-hydroxypiperidin 98%
1-Benzyl-4-hydroxypiperidin
Formel:
C₁₂H₁₇NO Molekulargewicht: 191,27 g/mol Siedepunkt: 127…128 °C/2mmHg Schmelzpunkt: 61…65 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00006503 CAS-Nummer: 4727-72-4 EINECS: 225-226-9 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |