(-)-Cotinin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR7251T-250MGEA
357
EUR
APOSOR7251T-250MG
APOSOR7251T-1G
(-)-Cotinin
(-)-Cotinin
A major metabolite of nicotine in humans.
Formel:
C₁₀H₁₂N₂O Molekulargewicht: 176,22 g/mol Siedepunkt: 145…150 °C/3mmHg Schmelzpunkt: 48…50 °C Flammpunkt: >110 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00077696 CAS-Nummer: 486-56-6 EINECS: 207-634-9 |