Benzo[b]thiophen-2-carbaldehyd 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSOR8022-500MGEA 14.7 EUR
APOSOR8022-500MG
Benzo[b]thiophen-2-carbaldehyd 96%
Benzo[b]thiophen-2-carbaldehyd
Formel: C₉H₆OS
Molekulargewicht: 162,21 g/mol
Siedepunkt: 90 °C/0,1mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01075041
CAS-Nummer: 3541-37-5