4-Amino-3-chlor-5-methylbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR8613-25GEA
376
EUR
APOSOR8613-25G
APOSOR8613-5G
4-Amino-3-chlor-5-methylbenzonitril 98%
4-Amino-3-chlor-5-methylbenzonitril
Formel:
C₈H₇ClN₂ Molekulargewicht: 166,61 g/mol Schmelzpunkt: 128…130 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041476 CAS-Nummer: 158296-69-6 UN-Nummer: 3439 ADR: 6.1,III |