2,4-Dimethoxy-5-pyrimidinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
APOSOR8664-1GEA
36.4
EUR
APOSOR8664-1G
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidinboronsäure
2,4-Dimethoxy-5-pyrimidineboronic acid
Formel:
C₆H₉BN₂O₄ Molekulargewicht: 183,9577 g/mol Schmelzpunkt: 113…117 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD01318985 CAS-Nummer: 89641-18-9 |