2-Ethoxy-8-methylchinolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR901702-5GEA
147
EUR
APOSOR901702-5G
APOSOR901702-100G
APOSOR901702-25G
2-Ethoxy-8-methylchinolin 98%
2-Ethoxy-8-methylquinoline
Formel:
C₁₂H₁₃NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16036158 CAS-Nummer: 1221793-63-0 |