6-Chlorchinolin-2(1H)-on 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR902094-1GEA
147
EUR
APOSOR902094-1G
APOSOR902094-5G
6-Chlorchinolin-2(1H)-on 98%
6-Chlorchinolin-2(1H)-on
Formel:
C₉H₆ClNO Molekulargewicht: 179,6030 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02930633 CAS-Nummer: 1810-67-9 |