6-Amino-3-cyan-2-methylpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR9028-25GEA 707 EUR
APOSOR9028-25G APOSOR9028-5G
6-Amino-3-cyan-2-methylpyridin
6-Amino-3-cyan-2-methylpyridin
Formel: C₇H₇N₃
Molekulargewicht: 133,15 g/mol
Schmelzpunkt: 155…156 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05865116
CAS-Nummer: 183428-90-2