6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine dihydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR905405-250MGEA
242
EUR
APOSOR905405-250MG
APOSOR905405-1G
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine dihydrochloride 95%
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[3,4-d]pyrimidine dihydrochloride
Formel:
C₆H₉Cl₂N₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08457576 CAS-Nummer: 157327-51-0 |