2-Amino-4-methoxybenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR906314-1GEA
139
EUR
APOSOR906314-1G
APOSOR906314-10G
APOSOR906314-5G
2-Amino-4-methoxybenzonitril 98%
2-Amino-4-methoxybenzonitril
Formel:
C₈H₈N₂O Molekulargewicht: 148,1600 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05149246 CAS-Nummer: 38487-85-3 |