cis-4-Cyclohexen-1,2-dicarbonsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR906968-1KGEA
452
EUR
APOSOR906968-1KG
APOSOR906968-500G
APOSOR906968-100G
cis-4-Cyclohexen-1,2-dicarbonsäure 95%
cis-4-Cyclohexen-1,2-dicarbonsäure
Formel:
C₈H₁₀O₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00070482 CAS-Nummer: 2305-26-2 |