2-Ethoxyisonicotinsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR907519-25GEA
720
EUR
APOSOR907519-25G
APOSOR907519-10G
APOSOR907519-1G
2-Ethoxyisonicotinsäure 98%
2-Ethoxyisonicotinsäure
Formel:
C₈H₉NO₃ Molekulargewicht: 167,1620 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115719 CAS-Nummer: 91940-86-2 |