Methyl-3,5-dimethylbenzoat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR907873-25GEA
96
EUR
APOSOR907873-25G
APOSOR907873-100G
Methyl-3,5-dimethylbenzoat 97%
Methyl-3,5-dimethylbenzoat
Formel:
C₁₀H₁₂O₂ Molekulargewicht: 164,21 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00077971 CAS-Nummer: 25081-39-4 |