N-(3-Pyridyl)pivalamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
APOSOR909970-100GEA
619
EUR
APOSOR909970-100G
APOSOR909970-10G
APOSOR909970-25G
N-(3-Pyridyl)pivalamid 98%
N-(3-Pyridyl)pivalamid
Formel:
C₁₀H₁₄N₂O Molekulargewicht: 178,23 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00996243 CAS-Nummer: 70298-88-3 |